Få mere at vide
3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328641
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328641 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328641 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17341000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
CAS 21232-47-3
Analyt- eller komponentnavne 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H6 Cl4 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4N2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-18(19)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H/b18-17-
SMIL [O-][N+](=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
IUPAC navn (Z)-(3,4-dichlorophenyl)-(3,4-dichlorophenyl)imino-oxidoazanium
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 336
Mængde 1 ml
Formel vægt 333.9234 g/mol