Få mere at vide
3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene |
| CAS | 21232-47-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H6 Cl4 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4N2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-18(19)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H/b18-17- |
| SMIL | [O-][N+](=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | (Z)-(3,4-dichlorophenyl)-(3,4-dichlorophenyl)imino-oxidoazanium |
| Vis mere |