Få mere at vide
3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydrid, TRC
Artikelnummer. 30329362
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30329362 10 g
1 options
Artikelnummer. 30329362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13039010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydride
CAS 2421-28-5
Molekylær formel C17H6O7
Mængde 10 g
Synonym 5,5'-Carbonylbis[1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Anhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 3,3',4,4'-Tetracarboxybenzophenone Dianhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Anhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 4,4'-Carbonylbis(phthalic Anhydride), 4,4'-Carbonyldiphthalic Anhydride, 4,4'-Diphthalic Anhydride Ketone, BTDA, BTDA-PF, BTDA-UP, Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic Acid Anhydride, Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, NSC 78480
InChI formel InChI=1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
SMIL O=C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
IUPAC navn 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 322.22
Formel vægt 322.0114