Få mere at vide
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24) |
| Formel vægt | 427.9752 |
| Procent renhed | >95% |