missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulphonic Acid, TRC

Artikelnummer. 17914985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914985 25 mg
17903735 100 mg
17924645 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17914985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00780525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27619-97-2
Molekylær formel C8 H5 F13 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 428.17
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctane sulfonate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethane-1-sulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanesulfonic acid, THPFOS, 6:2 FTSA
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-sulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
Formel vægt 427.9752
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.