missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2 |
| Formel vægt | 163.042 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?