Få mere at vide
3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2 |
| Formel vægt | 163.042 |