missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-klorethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-fenyl-1-buten, TRC

Artikelnummer. 30359498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359498 100 mg
30355602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30359498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365754100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-27-0
Molekylær formel C24H18D5ClO2
Mængde 100 mg
Synonym (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene-d5, 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl-d5]-phenol
InChI formel InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23-/i1D3,2D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCCl)cc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 4-[(Z)-1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbut-1-enyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 383.92
Formel vægt 383.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.