Få mere at vide
(3,3,3-trifluorpropyl)methyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319315
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319315 100 g 100g
11399305 5 g 5g
11309315 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16669.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675-62-7
Molekylær formel C4H7Cl2F3Si
Molekylvægt (g/mol) 211.08
MDL nummer MFCD00039294
InChI nøgle OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC navn dichlor-methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMIL C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 121°C to 122°C
Kemisk navn eller materiale (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Mængde 100 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1744964
Flammepunkt 15°C (59°F)
Formel vægt 211.09
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.385
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.261