Få mere at vide
(3,3,3-trifluorpropyl)methyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309315
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309315 25 g 25g
11399305 5 g 5g
11319315 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16669.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675-62-7
Molekylær formel C4H7Cl2F3Si
Molekylvægt (g/mol) 211.08
MDL nummer MFCD00039294
InChI nøgle OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC navn dichlor-methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMIL C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Specifications
Kogepunkt 121°C to 122°C
Kemisk navn eller materiale (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1744964
Flammepunkt 15°C (59°F)
Formel vægt 211.09
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.385
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.261