Få mere at vide
3,3,3-Trifluorpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 10548833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10548833 1 mL Glasflaske 1ml
10015063 5 mL Glasflaske 5ml
10127143 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10548833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381070010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-99-6
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD00153292
InChI nøgle KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC navn 3,3,3-trifluorpropansyre
SMIL C(C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9,7 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 146 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel F3CCH2COOH
Brydningsindeks 1,3320 til 1,334
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 1.45
Formel vægt 128.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.