Få mere at vide
3,3,3-Trifluorpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 11414377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414377 5 g 5g
11404377 1 g 1g
11399539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20428.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-99-6
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD00153292
InChI nøgle KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC navn 3,3,3-trifluorpropansyre
SMIL C(C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Smeltepunkt 9 °C
Tæthed 1.441
Kogepunkt 146 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.334
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1751796
Formel vægt 128.05
Procent renhed 98%