Få mere at vide
3,3,3-Trifluoropropionic acid, 98%
Artikelnummer. 11404377
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11404377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20428.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-99-6
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD00153292
InChI nøgle KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC navn 3,3,3-trifluoropropanoic acid
SMIL C(C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Smeltepunkt 9°C
Kogepunkt 146°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1751796
Formel vægt 128.05
Procent renhed 98%