Få mere at vide
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride, Maybridge
Artikelnummer. 10541948
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10541948 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10541948 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00116DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3, 3-trifluoropropane-1-sulfonyl chloride
CAS 845866-80-0
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C3H4ClF3O2S
Mængde 1 g
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
InChI nøgle OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 196.57
PubChem CID 2761177
Formel vægt 196.57
Procent renhed 97%