Få mere at vide
3,3,3-Trifluoroalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,3-Trifluoroalanine |
| CAS | 17463-43-3 |
| Molekylær formel | C3H4F3NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | DL-3,3,3-Trifluoro-alanine, 3,3,3-Trifluoro-DL-alanine, 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-DL-alanine, 3,3,3-Trifluoroalanine, DL-3,3,3-Trifluoroalanine, DL-Trifluoroalanine, DL-alpha-Trifluoromethylglycine, beta,beta,beta-Trifluoro-DL-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F3NO2/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1H,7H2,(H,8,9) |
| SMIL | NC(C(=O)O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.06 |
| Formel vægt | 143.0194 |