missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30453882
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30453882 2.5 g 2.5g
30449979 250 mg -
30451407 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9001152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 382-19-4
Molekylær formel C4 H Cl F6 O
Molekylvægt (g/mol) 214.49
IUPAC navn 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoyl chloride
SMIL FC(F)(F)C(C(=O)Cl)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionyl chloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4HClF6O/c5-2(12)1(3(6,7)8)4(9,10)11/h1H
Formel vægt 213.962
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.