Få mere at vide
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid, 97%
Artikelnummer. 10739005 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10739005 5 g Glass bottle 5g
10491104 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739005 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 564-10-3 | C4H2F6O2 | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 564-10-3
Molekylær formel C4H2F6O2
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00464165
InChI nøgle RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
IUPAC navn 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
SMIL C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3, 3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CF3)2CHCOOH
Mængde 5 g
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.