Få mere at vide
3,3,3-trifluor-2,2-dimethylpropionsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733332
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733332 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10733332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00264DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H7F3O2
Mængde 1 g
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
InChI nøgle VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,3,3-trifluor-2,2-dimethylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 156.104
PubChem CID 19867367
Formel vægt 156.1
Procent renhed 97%