Få mere at vide
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 97%
Artikelnummer. 11301989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301989 1 g 1g
15417545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26053.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 889940-13-0 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionsyre anvendes til syntese af 2-aminobenzaldehyd-oximanaloger, der virker som dobbelte inhibitorer af neutrofil elastase og proteinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,3,3-Trifluoro-2,2-
dimethylpropionsyre anvendes til syntese af 2-aminobenzaldehydoxim-analoger, der virker som dobbelte inhibitorer af neutrofil elastase og proteinase.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 889940-13-0
Molekylær formel C5H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 156.104
MDL nummer MFCD08445819
InChI nøgle VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
PubChem CID 19867367
IUPAC navn 3,3,3-trifluor-2,2-dimethylpropansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Smeltepunkt 66°C to 73°C
Kogepunkt 76°C to 77°C (14 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 156.12
Procent renhed 97%