Få mere at vide
3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435600
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435600 500 mg 500mg
11425600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25856.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845866-80-0
Molekylær formel C3H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 196.568
MDL nummer MFCD06248898
InChI nøgle OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
PubChem CID 2761177
IUPAC navn 3,3,3-trifluorpropan-1-sulfonylchlorid
SMIL C(CS(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride
Kogepunkt 77 °C til 78 °C (16 mmHg)
Lineær formel CF3(CH2)2SO2Cl
Brydningsindeks 1.3997
Mængde 500 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 196.57
Procent renhed 95%