Få mere at vide
3,3',3'',4,4''-Pentachlor-m-terphenyl 10 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318289
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30318289 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30318289 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA20386443HE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan