Få mere at vide
3,3',3' '-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridinhydrochlorid (>70%), TRC
Artikelnummer. 30414323
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414323 100 mg
30411566 500 mg
30421919 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997025100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',3''-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride
Molekylær formel C15H12B3N3O3 •xHCl
Mængde 100 mg
Synonym 3,3',3''-(2,4,6-Boroxintriyl)tris[pyridine] Hydrochloride, 2,4,6-Tris(3-pyridinyl)cyclotriboroxane Hydrochloride, Tris(3-pyridyl)boroxin Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H12B3N3O3.ClH/c1-4-13(10-19-7-1)16-22-17(14-5-2-8-20-11-14)24-18(23-16)15-6-3-9-21-12-15;/h1-12H;1H
SMIL B1(OB(OB(O1)C2=CC=CN=C2)C3=CC=CN=C3)C4=CN=CC=C4.Cl
IUPAC navn 2,4,6-tri(pyridin-3-yl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane hydrochlorid