missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3'-[[[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]methylene]bis(thio)]bis-propanoic Acid 1,1'-Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-(((3-((1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl)methylene)bis(thio))bis-propanoic Acid 1,1'-Dimethyl Ester |
| CAS | 120385-96-8 |
| Molekylær formel | C26H26ClNO4S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (E)-3,3'-[[[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]methylene]bis(thio)]bis-propanoic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26ClNO4S2/c1-31-24(29)12-14-33-26(34-15-13-25(30)32-2)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3/b10-6+ |
| SMIL | COC(=O)CCSC(SCCC(=O)OC)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-(3-methoxy-3-oxopropyl)sulfanylmethyl]sulfanylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.07 |
| Formel vægt | 515.0992 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?