missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone (Domperidone Impurity D), TRC

Artikelnummer. 30005985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005985 2.5 mg
30010571 10 mg
17928124 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4494552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1614255-34-3
Molekylær formel C32 H34 Cl N7 O3
Molekylvægt (g/mol) 600.11
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 5-Chloro-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-propyl]-1-[1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
IUPAC navn 5-chloro-3-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]benzimidazol-2-one
SMIL Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)N(CCCN6C(=O)Nc7ccccc67)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34ClN7O3/c33-22-11-12-28-29(21-22)39(18-6-17-38-27-10-4-2-8-25(27)35-31(38)42)32(43)40(28)23-13-19-36(20-14-23)15-5-16-37-26-9-3-1-7-24(26)34-30(37)41/h1-4,7-12,21,23H,5-6,13-20H2,(H,34,41)(H,35,42)
Formel vægt 599.2412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.