Få mere at vide
3,3,17,17-Bis(ethylenedioxy)-19-hydroxyandrost-5-ene-19-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,17,17-Bis(ethylenedioxy)-19-hydroxyandrost-4-ene-19-d2 |
| CAS | 5696-47-9 |
| Molekylær formel | C23H32D2O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O5/c1-20-6-4-19-17(18(20)5-7-23(20)27-12-13-28-23)3-2-16-14-22(25-10-11-26-22)9-8-21(16,19)15-24/h2,17-19,24H,3-15H2,1H3/t17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i15D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@@H]5CCC6(OCCO6)[C@@]5(C)CC[C@H]24)OCCO3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.53 |
| Formel vægt | 392.2532 |