Få mere at vide
3,3'-(1,4-Phenylene)bis[5,6-diphenyl-1,2,4-triazine], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-(1,4-Phenylene)bis[5,6-diphenyl-1,2,4-triazine] |
| CAS | 55514-22-2 |
| Molekylær formel | C36 H24 N6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,3'-(1,4-Phenylene)bis[5,6-diphenyl-1,2,4-triazine], 1,2,4-Triazine','3,3'-(1,4-phenylene)bis[5,6-diphenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C36H24N6/c1-5-13-25(14-6-1)31-33(27-17-9-3-10-18-27)39-41-35(37-31)29-21-23-30(24-22-29)36-38-32(26-15-7-2-8-16-26)34(40-42-36)28-19-11-4-12-20-28/h1-24H |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2nnc(nc2c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5nnc(c6ccccc6)c(n5)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | 3-[4-(5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-yl)phenyl]-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.616 |
| Formel vægt | 540.206 |