Få mere at vide
3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine), Mikromol™
Beskrivelse
3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine) |
| CAS | 494-52-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| SMIL | C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-[(2S)-piperidin-2-yl]pyridine |
| Vis mere |