Få mere at vide
3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine), Mikromol™
Artikelnummer. 18043880
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18043880 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
CAS 494-52-0
Analyt- eller komponentnavne 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
SMIL C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-piperidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 162.1157 g/mol