missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[[(2S,4S)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-mercaptopyrrolidin-2-yl]carbonyl]amino]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((((2S,4S)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-mercaptopyrrolidin-2-yl)carbonyl)amino)benzoic Acid |
| CAS | 202467-69-4 |
| Molekylær formel | C16 H24 N2 . C2 H2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S-cis)-2-[[(3-Carboxyphenyl)amino]carbonyl]-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2.C2H2O4/c1-3-10-18(11-4-2)12-9-14-13-17-16-8-6-5-7-15(14)16;3-1(4)2(5)6/h5-8,13,17H,3-4,9-12H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | CCCN(CCC)CCc1c[nH]c2ccccc12.OC(=O)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.41 |
| Formel vægt | 334.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?