missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[[(2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl]amino]benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30422647
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99922050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(((2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl)amino)benzoic Acid
CAS 724700-26-9
Molekylær formel C12 H14 N2 O3
Mængde 50 mg
Synonym 3-[[(2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl]amino]benzoic Acid, 3-(Prolylamino)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O3/c15-11(10-5-2-6-13-10)14-9-4-1-3-8(7-9)12(16)17/h1,3-4,7,10,13H,2,5-6H2,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1
SMIL OC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)c1
IUPAC navn 3-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 234.251
Formel vægt 234.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.