Få mere at vide
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridin ((RS)-Anabasin), Mikromol™
Artikelnummer. 18010180
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18010180 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridin ((RS)-Anabasin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Anabasine
CAS 13078-04-1
Analyt- eller komponentnavne rac-Anabasine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C10 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, Nicotine Imp. G (EP), Anabasine, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-Anabasine, Nicotine Impurity G as Racemate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
SMIL C1CCC(NC1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-piperidin-2-ylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 162,1157 g/mol