Få mere at vide
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridin ((RS)-Anabasin), Mikromol™
Beskrivelse
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridin ((RS)-Anabasin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Anabasine |
| CAS | 13078-04-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-Anabasine |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, Nicotine Imp. G (EP), Anabasine, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-Anabasine, Nicotine Impurity G as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2 |
| SMIL | C1CCC(NC1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-piperidin-2-ylpyridin |
| Vis mere |