Få mere at vide
3(2H)-Isoxazolone, TRC
Artikelnummer. 30394919
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394919 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI918120250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3(2H)-Isoxazolone
CAS 5777-20-8
Molekylær formel C3 H3 N O2
Mængde 250 mg
Synonym 3-Isoxazolol, 3-Hydroxyisoxazole
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
SMIL Oc1ccon1
IUPAC navn 1,2-oxazol-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 85.06
Formel vægt 85.0164