Få mere at vide
3,20-Bis(ethylenedioxy)pregna-5,7-diene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,20-Bis(ethylenedioxy)pregna-5,7-diene |
| CAS | 19592-55-3 |
| Molekylær formel | C25 H36 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic 3,20-bis(1,2-Ethanediyl Acetal), Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic bis(1,2-Ethanediyl Acetal), Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic bis(Ethylene Acetal) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O4/c1-22-10-11-25(28-14-15-29-25)16-17(22)4-5-18-19-6-7-21(24(3)26-12-13-27-24)23(19,2)9-8-20(18)22/h4-5,19-21H,6-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3C(=CC=C4CC5(CC[C@]34C)OCCO5)[C@@H]1CC[C@@H]2C6(C)OCCO6 |
| IUPAC navn | (9S,10R,13S,14R,17S)-10,13-dimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)spiro[1,2,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-1,3-dioxolane] |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.55 |
| Formel vægt | 400.2614 |