Få mere at vide
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15434486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434486 5 g 5g
15424486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58731.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 915402-03-8 | C17H25BO2Si | 300,28 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 915402-03-8
Molekylær formel C17H25BO2Si
Molekylvægt (g/mol) 300.28
MDL nummer MFCD08706285
InChI nøgle LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 17999151
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 86 °C til 90 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn trimethyl({2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl})silan
Formel vægt 300.28
Procent renhed 97%