Få mere at vide
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
Artikelnummer. 30460341
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460341 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460341 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.110100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
CAS 110598-30-6
Analyt- eller komponentnavne 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H15 N Si
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-, Benzenamine, 3-[(trimethylsilyl)ethynyl]- (9CI), 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenamine, 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, [3-(Trimethylsilanylethynyl)phenyl]amine
InChI formel InChI=1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(N)c1
IUPAC navn 3-(2-trimethylsilylethynyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 189.329
Mængde 100 mg
Formel vægt 189.0974 g/mol