Få mere at vide
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
Beskrivelse
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline |
| CAS | 110598-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H15 N Si |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-, Benzenamine, 3-[(trimethylsilyl)ethynyl]- (9CI), 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenamine, 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, [3-(Trimethylsilanylethynyl)phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,12H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(N)c1 |
| Vis mere |