Få mere at vide
3-(2-Thienyl)propanoic acid, 98%
Artikelnummer. 10603302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603302 1 g Glasflaske 1g
10182481 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5928-51-8 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5928-51-8
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.2
MDL nummer MFCD00047093
InChI nøgle MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thienyl propanoic acid, 3-2-thienyl propionic acid, 2-thiophenepropanoic acid, 3-thiophen-2-yl propanoic acid, 2-thiophenepropionic acid, maybridge3_005592, 3-2-thienyl propionic pound inverted question markacid, 3-thiophen-2-yl-propionic acid, thiolpropionic acid, pubchem23928
PubChem CID 703169
IUPAC navn 3-thiophen-2-ylpropansyre
SMIL C1=CSC(=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Thienyl)propanoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone
Formel vægt 156.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Needles