Få mere at vide
3-(2-Thienyl)-L-alanine, 95%
Artikelnummer. 15479948
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479948 1 g 1g
15499948 250 mg 250mg
15489948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63316.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22951-96-8 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
3-(2-Thienyl)-L-alanin kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffers områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(2-Thienyl)-L-alanin kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffers områder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22951-96-8
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.214
MDL nummer MFCD00064335
InChI nøgle WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Synonym 3-2-thienyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiophen-2-yl propanoic acid, l-2-thienylalanine, beta 2-thienyl alanine, h-thi-oh, 3-thiophen-2-yl-l-alanine, 2s-2-amino-3-thiophen-2-ylpropanoic acid, tih, beta-2-thienylalanine, pubchem18715
PubChem CID 146719
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-thiophen-2-ylpropansyre
SMIL C1=CSC(=C1)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Smeltepunkt 255°C to 263°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 82872
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 171.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(2-Thienyl)-L-alanine