Få mere at vide
3-(2-Thienyl)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Thienyl)acrylic Acid |
| CAS | 1124-65-8 |
| Molekylær formel | C7H6O2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-(2-Thienyl)-2-propenoic Acid, 2-Thiopheneacrylic Acid, 2-Thienylacrylic Acid, 3-(2-Thienyl)propenoic Acid, 3-(Thien-2-yl)acrylic Acid, 3-(Thiophene-2-yl)acrylic Acid, 3-Thiophen-2-ylacrylic Acid, NSC 4247 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cccs1 |
| IUPAC navn | (E)-3-thiophen-2-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.19 |
| Formel vægt | 154.0089 |