Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-(2-Thienyl)acrylic acid, predominantly trans, 98+%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3- (2-Thienyl)acrylic acid |
| Navn note | predominantly trans |
| Smeltepunkt | 145°C to 148°C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 112053 |
| Formel vægt | 154.19 |
| Procent renhed | ≥98% |