Få mere at vide
3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 68181-17-9 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O4 S2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | SPDP |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2 |
| SMIL | O=C(CCSSc1ccccn1)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.0238 |