Få mere at vide
3-(2-Pyridyldithio)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Pyridyldithio)propanoic Acid |
| CAS | 68617-64-1 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2S2/c10-8(11)4-6-12-13-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CCSSc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.29 |
| Formel vægt | 215.0075 |