Få mere at vide
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 97%
Artikelnummer. 15494858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494858 1 g 1g
15404868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58619.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15197-75-8 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15197-75-8
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00995159
InChI nøgle AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yl propanoic acid, 3-2-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-2-yl-propionic acid, 2-pyridinepropanoic acid, 3-2-pyridinyl propanoic acid, pyridine-2-propionic acid, 2-3-pyridyl propionic acid, 3-2-pyridyl propanoic acid, 3-2-pyridyl-propionic acid, 2-pyridinepropanoicacid
PubChem CID 564292
IUPAC navn 3-pyridin-2-ylpropansyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Pyridyl)propionic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%