Få mere at vide
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-p,p'-disulfonsyre, dinatriumsalthydrat, 97+%
Artikelnummer. 10751684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751684 25 g Glasflaske 25g
10428140 1 g Glasflaske 1g
10285550 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171010250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1264198-47-1 , 28048-33-1
Molekylær formel C20H12N4Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 514.44
MDL nummer MFCD00717621
InChI nøgle DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
PubChem CID 91871971
IUPAC navn dinatrium;4-[3-pyridin-2-yl-6-(4-sulfonatophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzensulfonat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (5% acetat-buffer pH 5,5) Klar gul
Formel vægt 514.45
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.