Få mere at vide
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490200 1 g 1g
11400210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50665.03
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36770-50-0
Molekylær formel C12H9N5
Molekylvægt (g/mol) 223.239
MDL nummer MFCD00107797
InChI nøgle WOFXUCJTFGKKIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole, 2-3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole, 2-3-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 2-5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, 2-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, acmc-1ah5x, 3-2'-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2803172
IUPAC navn 2-(3-pyridin-4-yl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=NN2)C3=CC=NC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Mængde 1 g
Formel vægt 223.24
Procent renhed 99%