Få mere at vide
3-(2-Oxo-cyclohexyl)-propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Oxo-cyclohexyl)-propionic Acid |
| CAS | 2275-26-5 |
| Molekylær formel | C9H14O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Carboxyethyl)cyclohexanone, 2-Oxocyclohexanepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h7H,1-6H2,(H,11,12) |
| SMIL | O=C(CCC1C(CCCC1)=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-oxocyclohexyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.09 |