Få mere at vide
3-[2-Oxo-3-(trifluormethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611893
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10611893 1 g 1g
10019571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06060DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-60-8
Molekylær formel C9H7F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 216.163
MDL nummer MFCD00204216
InChI nøgle CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
PubChem CID 2736731
IUPAC navn 3-[2-oxo-3-(trifluormethyl)pyridin-1-yl]propaannitril
SMIL C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 216.16
Procent renhed 97%