Få mere at vide
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 207.18 |
| Procent renhed | 97% |