Få mere at vide
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273232
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273232 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10305112 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273232 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02696DA
Kemiske identifikatorer
CAS 13610-59-8
Molekylær formel C10H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 207.185
MDL nummer MFCD00052166
InChI nøgle BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
PubChem CID 720147
IUPAC navn 3-(2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.18
Procent renhed 97%