Få mere at vide
3-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 923163-76-2 |
| Molekylær formel | C12H13NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-3-quinolinepropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c14-11(15)6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)13-12(9)16/h1-4,9H,5-7H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)CCC1Cc2ccccc2NC1=O |
| IUPAC navn | 3-(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.0895 |