Få mere at vide
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, TRC
Artikelnummer. 30476897
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30476897 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30476897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN378690100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS 58438-03-2
Molekylær formel C13H13NO2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-nafthal-2-ylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Formel vægt 215.0946