Få mere at vide
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604092 250 mg Glass Bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10604092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333902500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 58438-03-2
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD00066087
InChI nøgle JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
SMIL N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder