Få mere at vide
3-(2-naftyl)-L-alanin, 97%
Artikelnummer. 15460009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460009 25 g 25g
15440009 1 g 1g
15450009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63354.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215,25 g/mol
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
1mol/L NaOH.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58438-03-2
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD00066087
InChI nøgle JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Opløselighedsinformation Opløselig på 1 mol/L NaOH.
Mængde 25 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof